1-Acetylpyren ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
B22483.88EA 54.5 EUR
B22483.88
1-Acetylpyren ≥97%
1-Acetylpyren
Formel: C₁₈H₁₂O
Molekulargewicht: 244,29 g/mol
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021663
CAS-Nummer: 3264-21-9