2-(Methylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H54682.03EA
539
EUR
H54682.03
H54682.MD
2-(Methylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 96%
2-(Methylamino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₈BN₃O₂ Molekulargewicht: 235,09 g/mol Schmelzpunkt: 122…125 °C |
MDL Number:
MFCD11878345 CAS-Nummer: 904326-88-1 |