4-Chlor-2-(methylthio)pyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B21481.18EA 476 EUR
B21481.18 B21481.09 B21481.30
4-Chlor-2-(methylthio)pyrimidin ≥98%
4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₅ClN₂S
Molekulargewicht: 160,63
Siedepunkt: 118…120 °C (9 mmHg)
Schmelzpunkt: ∼–2 °C
Dichte: 1,380
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00006083
CAS-Nummer: 49844-90-8
EINECS: 256-500-6
ADR: 8,III