Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
B1375-1GEA
249
EUR
B1375-1G
B1375-5G
B1375-500MG
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat
Formel:
C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·H₂O Molekulargewicht: 536,48 g/mol (anhy) |
MDL Number:
MFCD00149310 CAS-Nummer: 52746-49-3 EINECS: 258-152-0 |