2-Amino-4-methoxy-6-(methylthio)-1,3,5-triazin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRF03315.10EA
0
EUR
MAYBRF03315.10
MAYBRF03315.1
2-Amino-4-methoxy-6-(methylthio)-1,3,5-triazin
2-Amino-4-methoxy-6-(methylthio)-1,3,5-triazine
Formel:
C₅H₈N₄OS |
MDL Number:
MFCD00052779 CAS-Nummer: 30358-18-0 |