Tributyl(4-fluorphenyl)stannan
Gefahr
APOSPC9284-1GEA 113 EUR
APOSPC9284-1G
Tributyl(4-fluorphenyl)stannan
Tributyl(4-fluorphenyl)stannan
Formel: C₁₈H₃₁FSn
MDL Number: MFCD01313817
CAS-Nummer: 17151-47-2