Isonicotinamidin Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD05159.1EA
0
EUR
MAYBCD05159.1
MAYBCD05159EA
Isonicotinamidin Hydrochlorid
Isonicotinamidin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₇N₃·ClH Molekulargewicht: 157,601 g/mol |
MDL Number:
MFCD00040385 CAS-Nummer: 6345-27-3 |