4-(Methansulfonylamino)benzonitril 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B20439.03EA 34.2 EUR
B20439.03
4-(Methansulfonylamino)benzonitril 97%
4-(Methansulfonylamino)benzonitril
Formel: C₈H₈N₂O₂S
Molekulargewicht: 196,23
Schmelzpunkt: 192…196 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00204724
CAS-Nummer: 36268-67-4
ADR: 6.1,III