N-Boc-D-alaninol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL469505-5GEA 148 EUR
SIAL469505-5G
N-Boc-D-alaninol, Sigma-Aldrich®
N-Boc-D-alaninol
Formel: C₈H₁₇NO₃
Molekulargewicht: 175,2 g/mol
MDL Number: MFCD00235912
CAS-Nummer: 106391-86-0