N-Boc-L-valin
Lieferant: Molekula
MOLEM51907913EA 69.5 EUR
MOLEM51907913
N-Boc-L-valin
N-Boc-L-valin
Formel: C₁₀H₁₉NO₄
Molekulargewicht: 217,3 g/mol
MDL Number: MFCD00065605
CAS-Nummer: 13734-41-3
EINECS: 237-307-6