3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
L19807.MDEA 53.1 EUR
L19807.MD L19807.03
3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionsäure 99%
3-(Boc-amino)-3-(3-methoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₅H₂₁NO₄
Molekulargewicht: 295,34 g/mol
Schmelzpunkt: 81…83 °C
MDL Number: MFCD02090693
CAS-Nummer: 284493-53-4
EINECS: 000-000-0