2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: FrobenAnsaidAntadysFlurbiprofen
MOLE26685423-1GEA 0 EUR
MOLE26685423-1G
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
2-Fluor-α-methyl-4-biphenylessigsäure
Formel: C₁₅H₁₃FO₂
Molekulargewicht: 244,265 g/mol
MDL Number: MFCD00079303
CAS-Nummer: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6