(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL55685-500MG-FEA 234 EUR
SIAL55685-500MG-F
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-3-(Boc-amino)-3-(2-(trifluormethyl)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₅H₁₈F₃NO₄
MDL Number: MFCD03427925
CAS-Nummer: 500770-77-4