(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL05102-500MG-FEA 213 EUR
SIAL05102-500MG-F
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
MDL Number: MFCD03427919
CAS-Nummer: 479064-88-5