3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L19806.MDEA 55 EUR
L19806.MD L19806.03
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure ≥98%
3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Formel: C₁₄H₁₈FNO₄
Molekulargewicht: 283,30 g/mol
Schmelzpunkt: 152…154 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD02090715
CAS-Nummer: 284493-72-7