1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethen
Lieferant: Molekula
MOLE11406597-25GEA 0 EUR
MOLE11406597-25G
1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethen
1-(Methylamino)-1-(methylthio)-2-nitroethene
Formel: C₄H₈N₂O₂S
Molekulargewicht: 148,18 g/mol
MDL Number: MFCD00040994
CAS-Nummer: 61832-41-5
EINECS: 263-266-9