3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL578843-1GEA
75
EUR
SIAL578843-1G
3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₆BNO₄ Molekulargewicht: 319,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD03789256 CAS-Nummer: 330793-09-4 |