3-(Boc-amino)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27258.03EA 84.8 EUR
H27258.03 H27258.06
3-(Boc-amino)phenylboronsäure 95%
3-(Boc-amino)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₆BNO₄
Molekulargewicht: 237,06 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 155 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411945
CAS-Nummer: 380430-68-2