3-(Boc-amino)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL578851-5GEA 232 EUR
SIAL578851-5G SIAL578851-1G
3-(Boc-amino)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-(Boc-amino)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₆BNO₄
Molekulargewicht: 237,06
MDL Number: MFCD03411945
CAS-Nummer: 380430-68-2