4-Brombenzoldiazoniumtetrafluoroborat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B25670.06EA 51.2 EUR
B25670.06 B25670.14
4-Brombenzoldiazoniumtetrafluoroborat 96%
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Formel: C₆H₄BBrF₄N₂
Molekulargewicht: 270,83 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 135 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00011894
CAS-Nummer: 673-40-5
EINECS: 211-608-2
ADR: 8,III