4-Brombenzoldiazoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL280895-5GEA
66.6
EUR
SIAL280895-5G
4-Brombenzoldiazoniumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Formel:
C₆H₄BBrF₄N₂ Molekulargewicht: 270,83 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011894 CAS-Nummer: 673-40-5 EINECS: 211-608-2 |