4-Acetamido-3-chlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBHAN00134.250EA
0
EUR
MAYBHAN00134.250
4-Acetamido-3-chlorbenzolsulfonylchlorid
4-Acetamido-3-chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₈H₇Cl₂NO₃S |
MDL Number:
MFCD00052363 CAS-Nummer: 16761-18-5 |