2-Sulfobenzoesäure Monoammoniumsalz zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21600.0025EA 30.5 EUR
8.21600.9999 8.21600.0025
2-Sulfobenzoesäure Monoammoniumsalz zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Sulfobenzoesäure Monoammoniumsalz
Formel: C₇H₉NO₅S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040590
CAS-Nummer: 6939-89-5
EINECS: 230-077-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 274 - 277 °C
Molar Mass 219.22 g/mol