4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00680EAEA 0 EUR
MAYBTL00680EA MAYBTL00680DA
4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzonitril
4-Amino-3-(trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₅F₃N₂O
Molekulargewicht: 202,1300 g/mol
MDL Number: MFCD00204177
CAS-Nummer: 175278-23-6