2-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBJFD01521.1EA 0 EUR
MAYBJFD01521.1 CHMPJFD01521.250
2-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid
2-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₀ClNO₂S
MDL Number: MFCD00216484
CAS-Nummer: 205985-95-1