3-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO424870025EA 82.7 EUR
ACRO424870025
3-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid 95%
3-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₀ClNO₂S
Schmelzpunkt: 227…230 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216487
CAS-Nummer: 80213-28-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
Loss on drying ≤5 %