Natrium-p-nitrophenoxid Dihydrat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15594400EA
60.8
EUR
EHERC15594400
Natrium-p-nitrophenoxid Dihydrat
Natrium-p-nitrophenoxid Dihydrat
Formel:
C₆H₄NNaO₃·2H₂O |
MDL Number:
MFCD00150721 CAS-Nummer: 66924-59-2 EINECS: 212-536-4 |