2,4-Dinitrobenzolsulfonsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL556971-25GEA 120 EUR
SIAL556971-25G SIAL556971-5G
2,4-Dinitrobenzolsulfonsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitrobenzolsulfonsäure Hydrat
Formel: C₆H₄N₂O₇S·H₂O
Molekulargewicht: 248,17 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00150961
CAS-Nummer: 89-02-1
EINECS: 201-876-9