1,6-Diphenoxy-2,4-hexadiin
Lieferant: Molekula
MOLEM79271366EA 0 EUR
MOLEM79271366
1,6-Diphenoxy-2,4-hexadiin
1,6-Diphenoxy-2,4-hexadiin
Formel: C₁₈H₁₄O₂
Molekulargewicht: 262,31 g/mol
MDL Number: MFCD00041712
CAS-Nummer: 30980-37-1