6-(Chlormethyl)uracil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL183946-5GEA
110
EUR
SIAL183946-5G
6-(Chlormethyl)uracil, Sigma-Aldrich®
6-(Chlormethyl)uracil
Formel:
C₅H₅ClN₂O₂ Molekulargewicht: 160,56 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010095 CAS-Nummer: 18592-13-7 EINECS: 242-431-9 |