6-Amino-1-methyluracil, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL346799-25GEA 79.8 EUR
SIAL346799-25G
6-Amino-1-methyluracil, Sigma-Aldrich®
6-Amino-1-methyluracil
Formel: C₅H₇N₃O₂
Molekulargewicht: 141,13 g/mol
MDL Number: MFCD00075366
CAS-Nummer: 2434-53-9
EINECS: 219-422-3