Coniferylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL223735-1GEA 329 EUR
SIAL223735-1G SIAL223735-100MG
Coniferylalkohol, Sigma-Aldrich®
Coniferylalkohol
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekulargewicht: 180,20 g/mol
MDL Number: MFCD00002922
CAS-Nummer: 458-35-5
EINECS: 207-277-9