N-Boc-D-phenylalaninol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
H27713.03EA
64.4
EUR
H27713.03
H27713.06
N-Boc-D-phenylalaninol ≥98%
N-Boc-D-phenylalaninol
Formel:
C₁₄H₂₁NO₃ Molekulargewicht: 251,3 g/mol Schmelzpunkt: 94…96 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00216472 CAS-Nummer: 106454-69-7 |