2-Amino-4-methylbenzamid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00794EAEA 0 EUR
MAYBTL00794EA MAYBTL00794DA
2-Amino-4-methylbenzamid
2-Amino-4-methylbenzamid
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molekulargewicht: 150,1800 g/mol
MDL Number: MFCD00221474
CAS-Nummer: 39549-79-6