Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO330840100EA 86.4 EUR
ACRO330840100
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat 98%
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoat
Formel: C₉H₁₀O₃
Molekulargewicht: 166,18 g/mol
Schmelzpunkt: 45…50 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009984
CAS-Nummer: 6908-41-4
EINECS: 230-017-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥97.5 %