N-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzylamin 97%
Achtung
B20996.14EA 271 EUR
B20996.14 B20996.06
N-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzylamin 97%
N-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzylamin
Formel: C₁₁H₁₇NO₃
Molekulargewicht: 211,26 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798597
CAS-Nummer: 58780-82-8