Nordihydroguajaretsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: 4,4'-(2,3-Dimethylbutane-1,4-diyl)bis(benzene-1,2-diol)

MOLE14957191-5GEA 515 EUR
MOLE14957191-5G
Nordihydroguajaretsäure
Nordihydroguajaretsäure
Formel: C₁₈H₂₂O₄
Molekulargewicht: 302,37 g/mol
MDL Number: MFCD00002206
CAS-Nummer: 500-38-9
EINECS: 207-903-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR