1,4-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B20259.09EA 216 EUR
B20259.09 B20259.03
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzol ≥98%
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluorisopropyl)benzol
Formel: C₁₂H₆F₁₂O₂
Molekulargewicht: 410,16 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042091
CAS-Nummer: 1992-15-0