cis,cis,cis-1,2,3,4-Cyclopentantetracarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALC112100-100GEA 144 EUR
SIALC112100-100G
cis,cis,cis-1,2,3,4-Cyclopentantetracarbonsäure, Sigma-Aldrich®
cis,cis,cis-1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic acid
Formel: C₉H₁₀O₈
Molekulargewicht: 246,17 g/mol
MDL Number: MFCD00001377
CAS-Nummer: 3786-91-2
EINECS: 223-256-7