3-Methyl-1,2-cyclopentandiol (Isomerengemisch) 95%
Lieferant: Thermo Scientific
B20440.06EA 93.5 EUR
B20440.06
3-Methyl-1,2-cyclopentandiol (Isomerengemisch) 95%
3-Methyl-1,2-cyclopentandiol (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₁₂O₂
Molekulargewicht: 116,16 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019285
CAS-Nummer: 27583-37-5