Niob(V)phenoxid

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

51120.04EA 123 EUR
51120.04 51120.09 51120.02
Niob(V)phenoxid
Niobium(V) phenoxide
Formel: C₃₀H₂₅NbO₅
Schmelzpunkt: 208 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014076
CAS-Nummer: 16576-63-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR