Wolframdichloriddioxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL383198-10GEA 282 EUR
SIAL383198-10G
Wolframdichloriddioxid, Sigma-Aldrich®
Wolframdichloriddioxid
Formel: Cl₂O₂W
Molekulargewicht: 286,75 g/mol
MDL Number: MFCD00054136
CAS-Nummer: 13520-76-8
EINECS: 236-862-1