1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO146300250EA 129 EUR
ACRO146300250
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol, rein
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Formel: C₁₆H₁₁N₃O₃
Molekulargewicht: 293,28 g/mol
Schmelzpunkt: 248…252 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003908
CAS-Nummer: 6410-10-2
EINECS: 229-093-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Elemental Analysis 29.03 to 31.45 % (C)
Elemental Analysis 11.29 to 12.23 % (N)