Calmagit, rein Indikator-Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO108170100EA
95.5
EUR
ACRO108170100
ACRO108171000
ACRO108170250
ACRO108170050
Calmagit, rein Indikator-Qualität
Calmagit
Formel:
C₁₇H₁₄N₂O₅S Molekulargewicht: 358,37 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011656 CAS-Nummer: 3147-14-6 EINECS: 221-563-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Black Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥300 (610 nm, in buffer) |
Suitability | (for Ca + Mg determination) Passes test |
UV | (2.7 g in 100 ml water) pH 3 |
UV | at 210 nm A: ≤0.1 |
UV | at 220 nm A: ≤0.05 |
UV | at 230 nm A: ≤0.03 |
UV | at 240 nm A: ≤0.02 |
UV | at 250 nm A: ≤0.01 |
UV | at 260 nm A: ≤0.01 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % |