N,N-Dimethyl-4-(2-pyridylazo)anilin ≥98%
Achtung
B23789.06EA 139 EUR
B23789.06 B23789.03
N,N-Dimethyl-4-(2-pyridylazo)anilin ≥98%
N,N-Dimethyl-4-(2-pyridylazo)anilin
Formel: C₁₃H₁₄N₄
Molekulargewicht: 226,28 g/mol
Schmelzpunkt: 108…111 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010435
CAS-Nummer: 13103-75-8
EINECS: 236-026-6