4-Morpholinobenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC17404.250EA
0
EUR
MAYBCC17404.250
4-Morpholinobenzaldehyd
4-Morpholinobenzaldehyd
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Molekulargewicht: 191,2264 g/mol |
MDL Number:
MFCD00735826 CAS-Nummer: 1204-86-0 |