N(α)-Cbz-L-tryptophan
Lieferant: Molekula
MOLE20706773-25GEA 69.5 EUR
MOLE20706773-25G
N(α)-Cbz-L-tryptophan
N(α)-Cbz-L-tryptophan
Formel: C₁₉H₁₈N₂O₄
Molekulargewicht: 338,4 g/mol
MDL Number: MFCD00065700
CAS-Nummer: 7432-21-5
EINECS: 231-074-4