1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropancarbonsäure 96%
ACRO170710100EA 80.8 EUR
ACRO170710100 ACRO170710500
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropancarbonsäure 96%
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molekulargewicht: 192,2112 g/mol
Schmelzpunkt: 127…132 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019223
CAS-Nummer: 16728-01-1
EINECS: 240-788-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 132 °C
GC ≥95 %