4-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL677787-1GEA
47
EUR
SIAL677787-1G
SIAL677787-5G
4-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-(Piperidin-1-carbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₂₆BNO₃ Molekulargewicht: 315,21 g/mol |
MDL Number:
MFCD09027083 CAS-Nummer: 938043-31-3 |