Chlorodimethyloctadecylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL289108-25GEA 53.7 EUR
SIAL289108-25G SIAL289108-5G
Chlorodimethyloctadecylsilan, Sigma-Aldrich®
Chlorodimethyloctadecylsilan
Formel: C₂₀H₄₃ClSi
Molekulargewicht: 347,10
MDL Number: MFCD00000504
CAS-Nummer: 18643-08-8
EINECS: 242-472-2